Documenti fondamentali
1371501
USP
L-Lysine acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Lysine acetate salt, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid
Scegli un formato
200 MG
477,00 €
477,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
477,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N2O2 · C2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
477,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lysine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
ʟ-Lysine acetate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
L-Tryptophan United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1700501
L-Tryptophan
L-lisina analytical standard
Supelco
23128
L-lisina
L-lisina ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L5501
L-lisina