PHR1097
L-tirosina
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
3-(4-idrossifenil)-L-alanina, Acido (S)-2-ammino-3-(4-idrossifenil)propionico
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. T2900000
traceable to USP 1705006
Famiglia di API
tyrosine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Risultati analitici
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)