Documenti fondamentali
Y0002211
Lysine acetylsalicylate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acetylsalicylic acid lysine salt
Scegli un formato
15 MG
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
135,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H8O4 · C6H14N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
326.34
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Famiglia di API
lysine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[N+H3]CCCCC(N)C(=O)O.[O-]C(=O)c1c(cccc1)OC(=O)C
InChI
1S/C9H8O4.C6H14N2O2/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12;7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h2-5H,1H3,(H,11,12);5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)
JJBCTCGUOQYZHK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Lysine acetylsalicylate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Welche Menge an Substanz ist in dem Referenzstandard vorhanden?
    1 risposta
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. Each vial contains 15 mg of DL-Lysine acetylsalicylate.
      Please see the link below to visit the European Pharmacopeia website for more information and to download the product leaflet:
      https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0002211