Vai a
1021077
USP
Ethyl 3-Aminocrotonate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ethyl (Z)-3-aminobut-2-enoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 x 200 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.170,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
felodipine, nitrendipine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(=C/C(=O)OCC)\C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h4H,3,7H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
YPMPTULBFPFSEQ-PLNGDYQASA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Ethyl 3-Aminocrotonate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
106527610652541075780
Ethyl 3-Aminocrotonate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1021077
Ethyl 3-Aminocrotonate
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
felodipine, nitrendipine
API family
bendamustine
API family
bendamustine
API family
bisoprolol
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3-Aminocrotonate
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)