Y0002213
DL-Lysine acetylsalicylate impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N2,N6-Diacetyllysine
Prodotti consigliati
Famiglia di API
lysine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(C(CCCCNC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C10H18N2O4/c1-7(13)11-6-4-3-5-9(10(15)16)12-8(2)14/h9H,3-6H2,1-2H3,(H,11,13)(H,12,14)(H,15,16)
ZHZUEHHBTYJTKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)