Documenti
1372005
USP
L-lisina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-lisina, Acido (S)-2,6-diaminoesanoico
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Beilstein:
3563889
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lysine
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
263 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Descrizione generale
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea di emissione. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente.
Per ulteriori informazioni e supporto consultare il sito di tale Farmacopea
Applicazioni
L-Lisina cloridrato standard di riferimento USP per test e saggi di qualità specificati.
Usato anche per la preparazione di soluzioni standard e soluzioni per test di idoneità del sistema per saggi di identificazione e analisi di impurezze mediante cromatografia su strato sottile (TLC) come descritto dalle seguenti monografie della Farmacopea degli Stati Uniti (USP):
  • Lisina cloridrato compresse
  • Lisina cloridrato
  • Arginina cloridrato
  • Arginina
Risultati analitici
Questi prodotti sono destinati esclusivamente a prove sperimentali e analisi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Altre note
Le vendite potrebbero essere soggette a restrizioni.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
L-arginina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042601
L-arginina
L-Threonine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667202
L-Threonine
L-lisina from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
L8662
L-lisina
L-Leucine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1357001
L-Leucine
L-Serine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1612506
L-Serine
L-lisina BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
62929
L-lisina
L-lisina ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
L5501
L-lisina
L-prolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1568506
L-prolina
L-metionina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1411504
L-metionina
Arginine Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5), 371-371 (2020)
Lysine Hydrochloride Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(5), 5135-5135 (2013)
Arginine
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5), 371-371 (2023)
Lysine Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 2701-2701 (2023)