Documenti
L5501
Sigma-Aldrich
L-lisina
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
Acido (S)-2,6-diamminocaproico
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Beilstein:
1722531
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
product name
L-lisina, ≥98% (TLC)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
215 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10)/t5-/m0/s1
KDXKERNSBIXSRK-YFKPBYRVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
La L-lisina contiene una catena laterale basica ed è idrofila in natura. Il gruppo amminico N-butile della catena laterale è protonato a pH fisiologico. In caso di degradazione, la L-lisina sviluppa corpi chetonici. La transaminazione della lisina con l′α-chetoglutarato produce acetoacetil-CoA. La L-lisina funziona come precursore per i metaboliti secondari, come ad esempio gli antibiotici β-lattamici. Funziona inoltre come precursore per la biosintesi dell′acido α-aminoadipico.
Applicazioni
La L-lisina è un α amminoacido proteinogenico essenziale utilizzato in un′ampia varietà di applicazioni. È stata utilizzata:
  • come supplemento nei terreni di coltura cellulare
  • come substrato per enzimi quali la L-lisina ossidasi (EC 1.4.3.14)
  • come componente dei polimeri di poli-lisina
  • come substrato per gli studi sui meccanismi di ossidazione e glicazione
  • nella preparazione della lisina cobaltosa
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
L-Leucine reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8000
L-Leucine
Poli-L-lisina mol wt 1,000-5,000
Sigma-Aldrich
P0879
Poli-L-lisina
L-lisina from non-animal source, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
L8662
L-lisina
S P Collin
The Journal of comparative neurology, 281(1), 143-158 (1989-03-01)
The retinal topography of the adult coral trout Plectropoma leopardus (Serranidae, Perciformes) is examined in Nissl-stained material and confirmed by means of retrograde labelling with cobalt-lysine from the optic nerve. Concentric isodensity contours surround a temporoventral area centralis of over
A L Leitão et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(5-6), 670-675 (2001-10-17)
In beta-lactam producing microorganisms, the first step in the biosynthesis of the beta-lactam ring is the condensation of three amino acid precursors: alpha-aminoadipate, L-cysteine and D-valine. In Nocardia lactamdurans and other cephamycin-producing actinomycetes, alpha-aminoadipate is generated from L-lysine by two
Stryer L. and W. H. Freeman
Biochemistry (3rd Edition), 19-20 (1988)
François-Michel Boisvert et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 11(3), M111-M111 (2011-09-23)
Measuring the properties of endogenous cell proteins, such as expression level, subcellular localization, and turnover rates, on a whole proteome level remains a major challenge in the postgenome era. Quantitative methods for measuring mRNA expression do not reliably predict corresponding
A D Springer et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 30(12), 1235-1242 (1982-12-01)
The introduction of heavy metals directly into living neuronal tissue has received little attention as a method for defining connections in the vertebrate nervous system. Procedures are described for the use of cobaltous-lysine to trace visual pathways with light microscopy.