Documenti
1.00244
Supelco
Acido citrico
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico, acido idrossitricarballilico
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.14
Beilstein:
4018641
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
201-069-1
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composizione
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
Impurezze
≤200 ppm Sulfated ash
≤50 ppm In water insoluble matter
Colore
clear
white to almost white
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
135-152 °C
Temp. transizione
flash point 173.9 °C
Solubilità
880 g/L
Densità
1.54 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
800‑1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
Cationi in tracce
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤3 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Miscele biopolimeriche di amido termoplastico e polilattide come materiali da imballaggio sostenibili. Questa pubblicazione utilizza l'acido citrico monoidrato nella sintesi di polimeri biodegradabili, evidenziandone l'utilità per lo sviluppo di materiali sostenibili nei settori della produzione industriale e dell'ambiente (Jozinović A et al., 2024).
Linkage
Sostituisce: CX1725-1; CX1725-3; CX1725
Risultati analitici
Saggio (acidimetrico, calc. sulla sostanza anidra): 99,5 - 100,5%
Identificazione (spettro IR): conforme al test
Aspetto: cristalli bianchi o quasi bianchi o incolori
Aspetto della soluzione (200 g/L; acqua): chiara (≤ 3 NTU) e di colore non più intenso delle soluzioni di riferimento Y₇, BY₇ o GY₇
Sostanza insolubile in acqua: ≤ 50 ppm
Cloruro (Cl): ≤ 5 ppm
Fosfato (PO₄): ≤ 10 ppb
Solfato (SO₄): ≤ 20 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 5 ppm
Al (Alluminio): ≤ 0,2 ppm
As (Arsenico): ≤ 1 ppm
Hg (Mercurio): ≤ 1 ppm
Cu (Rame): ≤ 5 ppm
Fe (Ferro): ≤ 3 ppm
Fe (Ferro, secondo Reag. Ph  Eur.): idoneo all′uso nel test dei limiti per il ferro
Pb (Piombo): ≤ 0,5 ppm
Ossalati (come C₂H₂O₄): ≤ 50 ppm
Sostanza facilmente carbonizzabile: conforme al test
Ceneri solfatate: ≤ 200 ppm
Acqua (secondo Karl Fischer): 7,5 - 8,8%
Corrisponde ad ACS, ISO 6353/2, Reag. Ph. Eur.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173.9 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Acido citrico anhydrous for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18707
Acido citrico
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00241
Acido citrico
Acido citrico ACS reagent, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
251275
Acido citrico
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
Acido citrico
Fosfato di sodio for analysis EMSURE&#174;
Supelco
1.06580
Fosfato di sodio
Acido citrico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1071
Acido citrico
Acido citrico meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
Acido citrico
Acido citrico 99%
Sigma-Aldrich
C0759
Acido citrico