Vai a
1.37002
Acido citrico
anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Sinonimo/i:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.12
EC Index Number:
201-069-1
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
782061
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
fine powder, solid
feature
RNase and DNase free
expl. lim.
8 %, 65 °F
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
impurities
endotoxins, low
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
water: 1330 g/L at 20 °C
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, Fe: ≤3 ppm, Pb: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Application
L′acido citrico anidro trova solitamente impiego come componente del tampone citrato utilizzato nelle purificazioni cromatografiche downstream di biomolecole o in forme farmaceutiche finali liquide. Visti i valori limite estremamente bassi per quanto riguarda la contaminazione microbica e le endotossine, l′acido citrico anidro Emprove® EXPERT è particolarmente indicato per le applicazioni ad alto rischio.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.002411.00247A1202000
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
Acido citrico
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 330, FCC
SAFC
1.00241
Acido citrico
Acido citrico anhydrous fine-granular, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
Acido citrico
Acido citrico anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1202000
Acido citrico
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
agency
EP reference standard
form
fine powder, solid
form
fine powder
form
coarse powder
form
-
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
assay
-
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido citrico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..