Documenti fondamentali
C2219000
Acido citrico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Scegli un formato
50 MG
166,00 €
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
166,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.14
Beilstein:
4018641
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP Reference Standard
Famiglia di API
citric acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Citric acid monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173.9 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Acido citrico for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00244
Acido citrico
Acido citrico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1071
Acido citrico
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
Acido citrico
Vitamina B12 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C3000000
Vitamina B12
Acido citrico meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, E330, anhydrous, 99.5-100.5% (based on anhydrous substance)
Sigma-Aldrich
27109
Acido citrico
Acido citrico 99%
Sigma-Aldrich
C0759
Acido citrico
Acido citrico ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
251275
Acido citrico
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00241
Acido citrico
Anne R Tinning et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 307(11), F1215-F1226 (2014-10-24)
Both the processing and release of secretory granules involve water movement across granule membranes. It was hypothesized that the water channel aquaporin (AQP)1 directly contributes to the recruitment of renin-positive cells in the afferent arteriole. AQP1(-/-) and AQP1(+/+) mice were
Eva Wex et al.
PloS one, 10(3), e0119953-e0119953 (2015-03-18)
Excessive coughing is a common feature of airway diseases. Different G-protein coupled receptors, including β2-adrenergic receptors (β2-AR), have been implicated in the molecular mechanisms underlying the cough reflex. However, the potential antitussive property of β2-AR agonists in patients with respiratory
Katja Sundström et al.
Endocrinology, 155(12), 4798-4807 (2014-09-23)
The growth-promoting effect of combined therapy with GH and IGF-I in normal rats is not known. We therefore investigated the efficacy of treatment with recombinant human (rh)GH and/or rhIGF-I on longitudinal bone growth and bone mass in intact, prepubertal, female
Zuhal Guvenalp et al.
Pharmaceutical biology, 53(6), 888-896 (2014-11-29)
Mentha L. (Labiatae) species (mint) with their flavoring properties have been used in food industries for centuries. Besides they have a great importance in drug development and medicinal applications due to various bioactive compounds of several members of the genus.
Anne Marie V Schou-Pedersen et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 107, 333-340 (2015-02-04)
Concentrated solutions containing 6-aminocaproic acid and the excipients citric acid and sorbitol have been studied at temperatures of 50°C, 60°C, 70°C and 80°C as well as at 20°C. It has previously been reported that the commonly employed citric acid is