C0759
Acido citrico
99%
Sinonimo/i:
2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylic acid
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Limite di esplosione
8 %, 65 °F
pKa (25 °C)
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.40
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
153-159 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 383 g/L at 25 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Trialkyl citrates via sulfuric acid-catalyzed esterification with aliphatic alcohols C2-C5.
- Biodegradable thermoset polymer via catalyst-free polycondensation reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Citrate is one of many cell culture components that affects the performance of serum-free, protein-free and animal protein-free cell culture systems used for biomanufacturing heterologous proteins such as monoclonal antibodies.