1043819
USP
Aspartic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Aspartic acid, (S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aspartic acid
Produttore/marchio commerciale
USP
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Asparagine
- Glutamic Acid
- Powdered Stinging Nettle Extract
- Powdered Stinging Nettle
- Stinging Nettle
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)