Hi quality of chemical, easy to handle high purity
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 33,10 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 171,00 € |
Informazioni su questo articolo
33,10 €
Nome del prodotto
DL-Aspartic acid, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M HCl: soluble
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder, crystals or chunks | form powder | form powder |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color - |
| solubility 1 M HCl: soluble | solubility H2O: 5 mg/mL, 0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat), 1 M NaOH: 50 mg/mL | solubility 1 M HCl: 0.5 M, clear, colorless | solubility - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?