A1330000
Aspartic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Aspartic acid, (S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
aspartic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti