Vai a
1374500
USP
Acido maleico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido cis-Butenedioico, Acido tosilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
300 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1390,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2CCH=CHCO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605762
1390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
maleic acid
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
USP
mp
130-135 °C (lit.)
solubility
water: 788 g/L at 20 °C, 1-propanol: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: insoluble, methanol: freely soluble
density
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Analysis Note
Questi prodotti sono per test e analisi soltanto. Non possono essere somministrati a umani o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di nessun genere.  ​
Other Notes
Si potrebbero applicare restrizioni alle vendite
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR127292816913243
Acido maleico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1374500
Acido maleico
Acido maleico Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1272
Acido maleico
Acido maleico TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
92816
Acido maleico
Acido maleico ≥99.5% (HPLC), <=0.5% water
Sigma-Aldrich
913243
Acido maleico
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
TraceCERT®, certified reference material, 1H-qNMR standard, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
≥99.5% (HPLC), <=0.5% water
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
form
crystalline powder
form
-
form
-
form
powder
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
solubility
alcohol: freely soluble, 1-propanol: freely soluble, chloroform: insoluble, methanol: freely soluble, water: 788 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido maleico
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
110-16-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)