Vai a
A9256
L-Aspartic acid
≥98% (HPLC)
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Aminosuccinic acid, (S)-Aminobutanedioic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
35,90 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
221,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
564,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.10
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-291-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723530
35,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, 0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat), 1 M NaOH: 50 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Application
L-aspartic acid has been used as one of the components of synthetic drop out media for culturing budding yeast. It has also been used to study non-enzymatic gluconeogenesis.
Biochem/physiol Actions
Principal neurotransmitter for fast synaptic excitation.
Aspartic acid is a non-essential amino acid. It is involved in the Urea cycle, Krebs cycle and in DNA metabolism.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A721911189PHR1104
L-Aspartic acid reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9256
L-Aspartic acid
L-Aspartic acid from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A7219
L-Aspartic acid
L-Aspartic acid BioUltra, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
11189
L-Aspartic acid
L-Aspartic acid Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1104
L-Aspartic acid
description
reagent grade, ≥98% (HPLC)
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (T)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
form
powder, crystals or chunks
form
powder
form
powder or crystals
form
-
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. East Lansing MI
    • Recensioni 4
    • Voti 5
    5 su 5 stelle.
    L-Aspartic acid
    L-Aspartic acid from sigma have high quality , presentation and easy to use
    Traduci con Google
    Utile?