Documenti fondamentali
1012509
USP
L-Alanine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
Scegli un formato
200 MG
393,00 €
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
393,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
89.09
Beilstein:
1720248
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
393,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alanine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
Applicazioni
ʟ-Alanine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Alanine
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
L-Alanine ≥99%
Sigma-Aldrich
W381829
L-Alanine
L-arginina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1042500
L-arginina
β-Alanine analytical standard
Supelco
41144
β-Alanine
L-arginina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A1270000
L-arginina
Glicina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1111
Glicina
Aspartic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1043819
Aspartic acid
L-Alanyl-L-glutamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012517
L-Alanyl-L-glutamine