Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 514,00 € |
Informazioni su questo articolo
514,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
arginine
manufacturer/tradename
USP
mp
222 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
General description
Application
- l'arginina
- l'arginina in compresse
- l'arginina in capsule
- l'aztreonam per iniezioni
- la ceftazidima per iniezioni
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description - | description from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade - | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) peptide synthesis | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) agriculture |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) | mp 222 °C (dec.) (lit.) |
| API family arginine | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-arginina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?