Documenti fondamentali
27072-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 7 mL, amber glass vial, thread for 15-425, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Amber Glass Storage Vials
Scegli un formato
100 EA
87,30 €
87,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
87,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
87,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
17 mm × 60 mm × 9.5 mm
Volume
7 mL
Raccordi
thread for 15-425
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)