793361
Zinc oxide nanoparticle ink
Sinonimo/i:
Avantama N-10, Nanograde N-10, Zinc oxide suspension, ZnO dispersion, ZnO ink, ZnO nanoparticle ink
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
Livello qualitativo
Concentrazione
2.5 wt. % (crystalline ZnO in 2-propanol)
Colore
translucent yellowish
Dimensione particelle
10-15 nm
Densità
0.800 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Annealing temperature <100°C.
Altre note
Post-treatment: Annealing of deposited ZnO films at 80°C - 120°C
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C
I clienti hanno visto anche
Articoli
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Professors Tokito and Takeda share design principles and optimization protocols for organic electronic devices, focusing on flexibility and low cost.
Progress in solution-processed functional materials leads to thin-film optoelectronic devices for industrial and consumer electronics.