Documenti fondamentali
822832
TSKgel® Protein C4-300 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 2 mm, C4 (butyl) phase
Scegli un formato
1 EA
983,00 €
983,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
983,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
983,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
TSKgel® Protein C4-300 HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 15 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L26
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 22832
Grado di funzionalizzazione
3% Carbon, endcapped with trimethylsilane
Parametri
no limitation salt concentration
0-100% organic solvent
1 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2 mm
Area superficiale
100 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
pH di lavoro
1.5-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
TSKgel Protein C4-300 columns are the most recent addition to the extensive line of Reversed Phase columns from Tosoh Bioscience. The high efficiency columns are designed for the optimal recovery and resolution of proteins such as recombinant proteins, antibody fragments or PEGylated proteins. The 300 Å pore size of the TSKgel Protein C4-300 columns are ideal for the separation of proteins. A particle size of 3 μm and optimized ligand density and alkyl length result in better protein and peptide resolution compared to other leading RP-C4 HPLC phases. Latest surface modification techniques and endcapping of residual silanol groups reduce undesirable secondary interactions and peak tailing.
Stato fisico
Shipped in acetonitrile.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)