Documenti
814947
Colonna per HPLC Butyl-NPR TSKgel®
phase C4 (butyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Sinonimo/i:
Colonna per HPLC Butyl-NPR TSKgel®
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh Butyl-NPR, 14947
Parametri
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
C4 (butyl) phase
Dimensione particelle
2.5 μm
pH di lavoro
2-12
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Categorie correlate
Descrizione generale
Le TSKgel Butyl-NPR sono le colonne HIC meno idrofobe tra quelle che offriamo e rappresentano la scelta migliore per separazioni ad alta velocità con un recupero eccellente anche per campioni più idrofobi. La resina non porosa richiede un caricamento inferiore del campione e velocizza il tempo di analisi dal momento che la cinetica di legame si verifica solo sulla superficie della microsfera. La microsfera ultraefficiente da 2,5 micron consente separazioni rapide, ad alta efficienza con un formato della colonna di 3,5 cm x 4,6 mm di DI. TSKgel Butyl-NPR è quindi l′ideale per l′analisi del CQ quando il tempo è il fattore critico o nelle applicazioni con un campione limitato. Costituita da polimetacrilato come materiale di base, la colonna TSKgel Butyl-NPR è stabile nei regimi di pulizia sia acidi che caustici fino a 1 N.
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Applicazioni
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti