Documenti fondamentali
808543
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Sinonimo/i:
Colonne TSKgel® SWXL
Scegli un formato
1 EA
791,00 €
791,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
791,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
791,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna di guardia tipo TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08543
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
7 μm
Dimensione pori
250 Å
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Stato fisico
Spedito in NaN3 allo 0,05% e Na2SO4 0,1 M in tampone fosfato 0,1 a pH 6,7.
Prodotti consigliati
Scopra i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Study of the Heat-Treated Human Albumin Stabilization by Caprylate and Acetyltryptophanate.
Kamran Mousavi Hosseini, et al.
Iranian Biomedical Journal, 6, 135-140 (2002)
Géraldine A Kok-Jacon et al.
Transgenic research, 14(4), 385-395 (2005-10-06)
The production of dextran in potato tubers and its effect on starch biosynthesis were investigated. The mature dextransucrase (DsrS) gene from Leuconostoc mesenteroides was fused to the chloroplastic ferredoxin signal peptide (FD) enabling amyloplast entry, which was driven by the
Ike Jeon
Analyzing Food for Nutrition Labeling and Hazardous Contaminants , 95-95 (1994)