Vai a
SML0943
YM-1
Sinonimo/i:
2-[[3-Ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-4-oxo-2-thiazolidinylidene]methyl]-1-methyl-pyridinium chloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
171,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
646,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H20ClN3OS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
417.98
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange to dark red
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Application
YM-1 has been used as a Hsp70 (heat shock protein) inhibitor in cell viability assay.
Biochem/physiol Actions
YM-1 is a Hsp70 modulator; anticancer agent.
YM-1 modulates Hsp70 activity by binding to the nucleotide-binding domain of ADP- but not ATP-bound Hsp70, stabilizing Hsp70 in its ADP-bound conformation. The ADP-bound state has tight affinity for its substrates, promoting their ubiquitination and degradation, and a greatly reduced off rate compared to the ATP-bound state. YM-1 appears to behave in a similar manner to Hip, a Hsp70 co-chaperone that stabilizes Hsp70 in its ADP-bound conformation which favors degradation of misfolded substrates such as those involved in various neurodegenerative diseases.
YM-1 also has anticancer activity, which could be due to enhanced ubiquitination and clearance of Akt, a major survival kinase. In studies with multiple cancer lines, YM-1 was found to selectively target cancer cells over normal cells and to overcome tamoxifen resistance in a tamoxifen-resistant MCF7 cell model. YM-1 had greater efficacy and cytosolic localization than the closely related MKT-077 (M5449).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5449CB_95092201
YM-1
Sigma-Aldrich
SML0943
YM-1
MKT-077 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
M5449
MKT-077
vibrant-m
M-1
description
-
description
≥98% (HPLC), powder
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 95092201, mouse kidney, Epithelial-like
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−196°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
-
color
orange to dark red
color
orange to red
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)