SAB2702219
Monoclonal Anti-6X His tag antibody produced in mouse
clone GT359, affinity isolated antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT359, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
0.4mg/mL
tecniche
western blot: 1:1000-1:20000
Isotipo
IgG3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3