M9956
M9 Minimal Salts, 5X
Liquid microbial growth medium
Sinonimo/i:
5x M9 salts
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Sterilità
sterile; 0.2 μm filtered
Stato
liquid
Compatibilità
suitable for nonselective for Escherichia coli and Coliforms
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Filter-sterilized, ready-to-use format
- Convenient package size
- Standard formulation
Componenti
64 g/L Na2HPO4 ⋅7H2O
2.5 g/L NaCl
5.0 g/L NH4Cl
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Initiating a Starter Culture