80201
Extractables and Leachables PE/PP mix for GC
certified reference material, TraceCERT®, 21 compounds, in tert-butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Scegli un formato
226,00 €
Scegli un formato
About This Item
226,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
in tert-butyl methyl ether
applicazioni
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Nota sulla preparazione
Note legali
Solo come componenti del kit
- 1,3-Di-tert-butylbenzene
- 1-Octene
- Butylated hydroxyanisole
- 2,6-Di-tert-butylphenol
- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- 2-Ethylhexanoic acid
- 2-Methyldodecane
- 3-Methyl-4-methylene-2-hexanone
- Isovaleric acid
- 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
- Benzophenone
- 1-Decene
- Dibutyl phthalate
- Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
- Docosane
- Eicosane
- Hexadecane
- Isophorone
- Octadecane
- ε-Caprolactam
- Ethylene glycol butyl ether
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)