Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
N4126
Sigma-Aldrich
Acido nicotinico
≥98%
Sinonimo/i:
Acido 3-picolinico, Acido piridin-3-carbossilico, Fattore di prevenzione della pellagra, Niacina, Vitamina B3
Scegli un formato
5 G
27,20 €
100 G
55,50 €
500 G
84,10 €
1 KG
119,00 €
27,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
27,20 €
100 G
55,50 €
500 G
84,10 €
1 KG
119,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
Beilstein:
109591
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
27,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Descrizione generale
Nicotinic acid is also known as vitamin B3 or Niacin. It is a water soluble vitamin. Niacin can be either synthesized within the body or can be obtained from dietary sources.[1]
Applicazioni
Nicotinic acid has been used:
  • as a component of the MS vitamins stock solution[2]
  • for the detection of siderophores in Escherichia coli bacterial culture[3]
  • as a component of the holidic medium for adult Drosophila [4].
Azioni biochim/fisiol
Niacin is involved in the production of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+), which is used in the adenine triphosphate (ATP) production in mitochondrial oxidative phosphorylation.[1] It also decreases hepatic production of very-low density lipoproteins (VLDL), and apolipoprotein B (apo-B).[5] Niacin deficiency leads to pellagra.[6]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
A holidic medium for Drosophila melanogaster
Piper M D W, et al.
Nature Methods, 11(1), 100-100 (2014)
Mechanism of action of niacin
Kamanna V S and Kashyap M L
The American Journal of Cardiology, 101(8), S20-S26 (2008)
A procedure allowing up to eight generations of wheat and nine generations of barley per annum
Zheng Z, et al.
Euphytica, 191(2), 311-316 (2013)
Vitamin B3 and sirtuin function
Denu J M
Trends in Biochemical Sciences, 30(9), 479-483 (2005)
An investigation into the pathogenic properties of Escherichia coli strains BLR, BL21, DH5 alpha and EQ1
Chart H, et al.
Journal of Applied Microbiology, 89(6), 1048-1058 (2000)
Articoli
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Bonjour, s'il vous plaît dites-moi, ce médicament est-il en ampoules ?
    1 risposta
    1. This product is not suitable for human use, it is intended for research use only. This material is in powder form and is packaged in High Density Polyethylene (HDPE) plastic bottles.