Documenti fondamentali
01829
Supelco
Extractables and Leachables Screening Standard for GC
certified reference material, TraceCERT®, 14 components in tert-Butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
50 mg/L each component (nominal concentration)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to the SI through a primary reference material from an NMI, e.g. NIST, NRC or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
Applicazioni
Extractables Study with GC/MS - Extractables Studies of Single-Use Equipment article from >AnalytixReporter issue 8
Nota sulla preparazione
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
    ε-Caprolactam
    2-Mercaptobenzothiazole
    Bisphenol A
    3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene
    1,3-Di-tert-butylbenzene
    Oleamide
    Bis(2-ethylhexyl) phthalate
    Stearic acid
    cis-13-Docosenoamide
    Tris(2,4-di-tert-butylphenyl)phosphate
    2,4-Di-tert-butylphenol
    2,6-Di-tert-butylphenol
    Palmitic acid
    Vedi tutto (14)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Articoli
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.