C2204
ε-Caprolactam
99%
Sinonimo/i:
epsilon-Caprolactam, 2-Oxohexamethyleneimine, Aza-2-cycloheptanone
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
707 °F
Limite di esplosione
8 %
P. eboll.
136-138 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCCCCN1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-4-2-1-3-5-7-6/h1-5H2,(H,7,8)
JBKVHLHDHHXQEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves