Documenti fondamentali
ML0012
Sigma-Aldrich
Pentose Phosphate Metabolite Library
Sinonimo/i:
PPP Metabolite Library
Scegli un formato
1 KIT
524,00 €
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
524,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
524,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Temperatura di conservazione
−20°C
Componenti
Contains up to 10 mg each of the pentose phosphate pathway metabolite standards packaged individually.
Altre note
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • 15732D-Xylulose 5-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 10 mgSDS
  • 78832D-Sedoheptulose 7-phosphate lithium salt, ≥90% (TLC) 1 mgSDS
  • D31262-Deoxyribose 5-phosphate sodium salt, ≥95% (ICP-AES) 10 mgSDS
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgSDS
  • E0377D-Erythrose 4-phosphate sodium salt, ≥50% (TLC) 10 mgSDS
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgSDS
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
  • G2164Gluconolactone, 99.0-101.0%, meets USP testing specifications 10 mgSDS
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
  • P78776-Phosphogluconic acid trisodium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgSDS
  • R7500D-(−)-Ribose, ≥99% (GC) 10 mgSDS
  • R7750D-Ribose 5-phosphate disodium salt hydrate, ≥98% (TLC), powder 10 mgSDS
  • R9875D-Ribulose 5-phosphate sodium salt, ≥90% (HPLC) 10 mgSDS
Vedi tutto (13)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)