95636
Extractables and Leachables Screening Standard for LC
certified reference material, TraceCERT®, 21 components in acetonitrile, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Scegli un formato
281,00 €
Scegli un formato
About This Item
281,00 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Qualità
21 components in acetonitrile
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
50 mg/L each component (nominal concentration)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our complete range of extractables and leachables certified reference mixes
Applicazioni
Certified Reference Mixtures in ExtractablesScreening of Polymeric Materials: For Container–Closure Systems and Single-UseEquipment (article in bioprocess international )
Extractables Study with LC-UV/MS - Efficient identification and quantification of unknownextractables of a single-use system using the certified reference material(CRM) mix for extractables and leachables article from AnalytixReporter issue 12
Caratteristiche e vantaggi
- Produced and certified under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
- Traceable to certified NIST SRMs
- Accompanied with a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages), following ISO Guide 31, with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
- Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
- Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
- Available in well-sealed amber glass ampules
Nota sulla preparazione
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Ascentis® C18 column facilitates LC-UV/MS analysis of extractables from single-use systems, ensuring reliable identification and quantification.