577422-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
1.130,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.130,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
1.0% loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 2.1 mm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)