Documenti fondamentali
577421-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
970,00 €
970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
970,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
1.0% loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 2.1 mm
Area superficiale
22 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped diphenylmethyl bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
Risultati analitici
Target analytes include: monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
Note legali
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)