Documenti fondamentali
L2904
Sigma-Aldrich
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
97%
Sinonimo/i:
LTBA, Lithium aluminum-tri-tert-butoxyhydride
Scegli un formato
5 G
52,10 €
25 G
115,00 €
100 G
273,00 €
52,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
52,10 €
25 G
115,00 €
100 G
273,00 €
About This Item
Formula condensata:
LiAlH[OC(CH3)3]3
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.27
Beilstein:
5796791
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
52,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
300-319 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H][Al]([Li])(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al.Li.H/c3*1-4(2,3)5;;;/h3*1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
BYBIDFZFKATBFH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Reducing agent
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride (LTBA) is a stable[1], mild reducing agent that is used to selectively reduce aldehydes and ketones in the presence of esters.[2] It can also be used to reduce imidoyl chlorides to aldimines[3] and aromatic disulfides to the corresponding thiols.[4]
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Remarkably facile reductive opening of tetrahydrofuran and related ethers by lithium tri-tert-butoxyaluminohydride in the presence of triethylborane.
Brown H C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(5), 1750-1751 (1972)
Rapid and selective reduction of functionalized aromatic disulfides with lithium tri-tert-butoxyaluminohydride. A remarkable steric and electronic control. Comparison of various hydride reagents.
Krishnamurthy S and Aimino D
The Journal of Organic Chemistry, 54(18), 4458-4462 (1989)
Electrolytic Decarboxylation. 6. A Convenient Synthesis of 3-(cis-3-Hexenyl)-2-cyclopentenone, a Precursor of cis-Jasmone Synthesis.
Torii S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(12), 3947-3948 (1982)
Facile preparation of polyfluoroalkylated aldimines from polyfluoroalkanoic acids.
Takagi J, et al.
Synthesis, 2007(11), 1624-1628 (2007)