Documenti fondamentali
40199
Sigma-Aldrich
Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
produced by BASF, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
THPE
Scegli un formato
50 ML
72,50 €
72,50 €
Prezzo di listino145,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
72,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.17
Beilstein:
114974
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
72,50 €
Prezzo di listino145,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
produced by BASF
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Densità
1.080 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
ether
Stringa SMILE
COC(=O)C1CCOCC1
InChI
1S/C7H12O3/c1-9-7(8)6-2-4-10-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
CNCMVGXVKBJYNU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Methyl tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate may be used in the following syntheses:
  • cycloalkylamide derivatives[1]
  • tetrahydro-2-furoic chloride
  • tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic chloride
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
In-Hae Kim et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(6), 1752-1761 (2011-02-23)
Structure-activity relationships of cycloalkylamide compounds as inhibitors of human sEH were investigated. When the left side of amide function was modified by a variety of cycloalkanes, at least a C6 like cyclohexane was necessary to yield reasonable inhibition potency on
Han Xiao et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 260, 113962-113962 (2020-02-01)
Tris (4-hydroxyphenyl)ethane (THPE), a trisphenol compound widely used as a branching agent and raw material in plastics, adhesives, and coatings is rarely regarded with concern. However, inspection of in vitro data suggests that THPE is an antagonist of estrogen receptors (ERs).