Documenti fondamentali
57609-U
Supelco
Empty Rezorian Tube Kit with PE frits
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
Sinonimo/i:
empty Rezorian cartidge, 3 mL
Scegli un formato
50 EA
369,00 €
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
369,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115724
NACRES:
NB.21
369,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pk of 50
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
applicazioni
food and beverages
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6