Documenti fondamentali
54220-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 1 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinonimo/i:
1mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
Scegli un formato
100 EA
172,00 €
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
172,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
172,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 100
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Provide details about the size specifications of 1ml SPE PP tubes 54220-U and 57023, including inner diameter, outer diameter, frit diameter, height, etc.
    1 risposta
    1. 54220-U and 57023 are both 1 ml in volume. 54220-U has the frit pre-inserted inside the tube.
      57023 specifications:
      - 1 mL tube in PP
      - External diameter = 7.8 mm
      - Internal diameter = 5.7 mm
      - Length = 57.8 mm
      - The lengths correspond to the body of the tube. The luer tip of the two references is 9.4 mm long.
      Dimensions of Supelco Polyethylene SPE Frits:
      - 57244: 1 ml tube volume, 6 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57180-U: 3 ml tube volume, 9 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57181: 6 ml tube volume, 13 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, molded
      - 57182-U: 12 ml tube volume, 16 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57183: 20 ml tube volume, 21 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57184: 60 ml tube volume, 28 mm frit diameter, 3/32" (2.4 mm) frit thickness, punched
      - 57186, 57246-U, and 57187 are 1/16" (.063") thick. -ara, 2/28/05, per Bob Held. (Deleted in 2022 LCKOCH 03/06/2023)