Documenti fondamentali
57240-U
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 1 mL, pk of 108
Sinonimo/i:
SPE Reservoir
Scegli un formato
108 EA
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
108 EA
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
applicazioni
food and beverages
Caratteristiche e vantaggi
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)