Documenti fondamentali
57180-U
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
Sinonimo/i:
20 μm PE frit, 3 mL
Scegli un formato
108 EA
125,00 €
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
108 EA
125,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
125,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Descrizione
for SPE Tube
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 3mL SPE Tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)