Documenti fondamentali
504351
Supelco
Male Luer Plug
configured for plugging luer holes, pkg of 12 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Confezionamento
pkg of 12 ea
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Compatibilità
configured for plugging luer holes
Descrizione generale
Male Luer plug is used to seal the inlet sampling cap which serves as an accessory for thermal desorption system storage containers.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)