Documenti fondamentali
57063
Supelco
Provetta Supelclean ENVI-18 SPE
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
Scegli un formato
54 EA
230,00 €
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
54 EA
230,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
230,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pkg of 54 ea
Grado di funzionalizzazione
17% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
  • Ottadecile (C al 17%), legato in modo polimerico, endcapped
  • Eccellente per la pulizia, l′estrazione e la concentrazione di sostanze inquinanti provenienti da campioni acquosi ambientali
  • Carica di C al 17% più elevata per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
  • La carica di carbonio più elevata offre anche una maggiore resistenza in condizioni di pH estreme
  • Utilizzato per l′estrazione di erbicidi, fungicidi e pesticidi dai materiali di scarto
Note legali
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zhan Zhang et al.
Genes, 10(4) (2019-03-31)
Sugar accumulation is a critical event during grape berry ripening that determines the grape market values. Berry cells are highly dependent on sugar transporters to mediate cross-membrane transport. However, the role of sugar transporters in improving sugar accumulation in berries
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.