Documenti fondamentali
505145
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Scegli un formato
54 EA
229,00 €
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
54 EA
229,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
Grado di funzionalizzazione
7% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.