52604-U
Provetta in SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
Cartuccia SPE C18
Scegli un formato
175,00 €
Scegli un formato
About This Item
175,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30
Grado di funzionalizzazione
18% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (fluidi biologici, acqua)
- Ottadecile (18%C), legato in modo polimerico, endcapped
- Carico 18%C più elevato per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
- La fase meno selettiva: trattiene la maggior parte degli analiti organici da matrici acquose
- Può anche essere usata per la desalinizzazione di matrici acquose
- Utile per l′estrazione di analiti strutturalmente diversi dallo stesso campione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.