This product is optimized to perform best with the recommended 200 µl sample volume. A 1 mL sample would overload the tube, likely impacting the quality of results.
57491-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 200 mg (bed), volume 6 mL, pk of 30 ea
Sinonimo/i:
polymeric general SPE cartidge tube
Scegli un formato
126,00 €
Scegli un formato
About This Item
126,00 €
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Descrizione
detection: MS friendly
Nome Commerciale
Supel™
Confezionamento
pk of 30 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
425-500 m2/g
Volume
6 mL
Peso
200 mg (bed)
Dimensione particelle
40-75 μm (>90%)
Dimensione pori
80-210 Å pore size
applicazioni
PFAS testing
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
-
As per the protocol only 200 ul sample is to be loaded. What if i load 1ml sample
1 risposta-