Documenti fondamentali
52603-U
Supelco
Provetta in SPE Discovery® DSC-18
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinonimo/i:
Cartuccia SPE C18
Scegli un formato
54 EA
235,00 €
235,00 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
54 EA
235,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
235,00 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm)
polypropylene
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
Grado di funzionalizzazione
18% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (fluidi biologici, acqua)
  • Ottadecile (18%C), legato in modo polimerico, endcapped
  • Carico 18%C più elevato per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
  • La fase meno selettiva: trattiene la maggior parte degli analiti organici da matrici acquose
  • Può anche essere usata per la desalinizzazione di matrici acquose
  • Utile per l′estrazione di analiti strutturalmente diversi dallo stesso campione
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stanislaw Deja et al.
Metabolic engineering, 59, 1-14 (2020-01-01)
Computational models based on the metabolism of stable isotope tracers can yield valuable insight into the metabolic basis of disease. The complexity of these models is limited by the number of tracers and the ability to characterize tracer labeling in
Chatchai Phoomak et al.
Molecular oncology, 13(2), 338-357 (2018-11-18)
O-GlcNAcylation is a key post-translational modification that modifies the functions of proteins. Associations between O-GlcNAcylation, shorter survival of cholangiocarcinoma (CCA) patients, and increased migration/invasion of CCA cell lines have been reported. However, the specific O-GlcNAcylated proteins (OGPs) that participate in
Articoli
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLC
Domande
  1. 吸着量の参考になる情報あれば、よろしくお願いします。
    1 risposta
    1. The capacity of this 3mL SPE tube, containing 500mg of packing, is 25-100mg. The adsorption capacity and yield vary widely, depending on the analyte(s) and sample matrix.
      More information about analyte adsorption capacity can be found on page four of the SPE brochure, please see the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/217/318/solid-phase-extraction-products-brochure-br3075en-ms.pdf