Documenti fondamentali
57231
Supelco
Supelclean ENVI-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Scegli un formato
54 EA
224,00 €
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
54 EA
224,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
224,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
Grado di funzionalizzazione
14% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Note legali
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.