Documenti fondamentali
505048
Supelco
Tubo Supelclean per LC SPE con silice
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Scegli un formato
54 EA
196,00 €
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
54 EA
196,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
196,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 54
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
3 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Umesh P Agarwal et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(15), 4367-4374 (2019-03-28)
Syringyl (S) lignin content and the syringyl-to-guaiacyl (S/G) lignin ratio are important characteristics of wood and lignocellulosic biomass. Although numerous methods are available for estimating S lignin units and the S/G ratio, in this work, a new method based on