Documenti fondamentali
57051
Supelco
Tubo Supelclean per LC SPE con silice
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
Scegli un formato
30 EA
236,00 €
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
30 EA
236,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
PE frit
polypropylene hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pkg of 30 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Il tubo LC-Si_SPE Supelclean è usato per estrarre analiti polari da campioni apolari.
Applicazioni
Il tubo LC-Si_SPE Supelclean può essere usato per l′estrazione in fase solida di:
  • Fosfolipidi in prodotti caseari prima della loro determinazione per cromatografia liquida con rivelatore evaporativo a luce diffusa (HPLC-ELSD).[1]
  • Steroli esterificati e liberi in oli d′oliva portoghesi prima della loro stima via gas cromatografia-spettrometria di massa (GC-MS).[2]
  • Muschi sintetici in creme prima della loro quantifica via GC combinata con spettrometri di massa in tandem (MS/MS).[3]
  • Fosfolipidi in campioni di latte prima della loro quantifica via cromatografia liquida ad interazione idrofilica (HILIC) insieme con ELSD e spettrometria di massa a trappola ionica e tempo di volo (IT-TOF MS).[4]
Note legali
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of phospholipids in milk samples by means of hydrophilic interaction liquid chromatography coupled to evaporative light scattering and mass spectrometry detection.
Donato P, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(37), 6476-6482 (2011)
Quantification of free and esterified sterols in Portuguese olive oils by solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry.
Cunha SS, et al.
Journal of Chromatography A, 1128(1-2), 220-227 (2006)
Analysis of 7 synthetic musks in cream by supported liquid extraction and solid phase extraction followed by GC-MS/MS.
Dong H, et al.
Talanta, 120(1-2), 248-254 (2014)
Determination of phospholipids in dairy products by SPE/HPLC/ELSD.
Avalli A and Contarini G
Journal of Chromatography A, 1071(1-2), 185-190 (2005)
Protocolli
(soybean), ≥97%; L-α-Phosphatidylethanolamine from egg yolk, Type III, ≥97% (TLC), lyophilized powder; L-α-Phosphatidylcholine, from egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder; Sphingomyelin, from chicken egg yolk, ≥95%
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE