20075-U
VOST Stack Sampling Thermal Desorption Tube
StableFlex fiber, assorted colors hub, O.D. x ID x L 1 cm
Sinonimo/i:
VOST 200 Tube
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
VOST Stack Sampling Tube, Tenax TA:Petroleum Charcoal, 2:1
agenzia
EPA 30
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Supelco VOST 200 (made to order)
Confezionamento
bed B of Petroleum charcoal
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
active air sampling: suitable
Matrice
Tenax TA (bed A)
Diametro
35-60 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)